Få mere at vide
8-OH-DPAT, MedChemExpress
Beskrivelse
8-OH-DPAT is a potent and selective 5-HT agonist, with a pIC50 of 8.19 for 5-HT1A and a Ki of 466 nM for 5-HT7
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-OH-DPAT |
| CAS | 78950-78-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H25NO |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 8-Hydroxy-DPAT |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (404.24 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OC1=C2CC(N(CCC)CCC)CCC2=CC=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 247.38 |
| Vis mere |