Få mere at vide
8-Octanolactam, 98%
Artikelnummer. 11428557
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11428557 5 g 5g
11438557 25 g 25g
11448557 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428557 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18621.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 935-30-8 | C8H15NO | 141.214 g/mol
2-Azacyclononanon er blevet brugt som en intern standard væskekromatografi-ultraviolet detektionsmetode til bestemmelse af caprolactam i det vandige fødevarestimulerende middel 3 % eddikesyre (vægt/volumen).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Azacyclononanon er blevet brugt som en intern standard
væskekromatografi-ultraviolet detektionsmetode til bestemmelse af caprolactam i det vandige fødevarestimulerende middel 3% eddikesyre (w/v).
Opløselighed Opløselig i methanol
(næsten gennemsigtig).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 935-30-8
Molekylær formel C8H15NO
Molekylvægt (g/mol) 141.214
MDL nummer MFCD00003273
InChI nøgle YDLSUFFXJYEVHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-azacyclononanone, caprylolactam, capryllactam, azacyclononan-2-one, 8-octanelactam, 8-aminooctanoic acid lactam, 2-perhydroazoninone, 2h-azonin-2-one, octahydro, cyclooctanone lactam, octamethylenimine, 2-oxo
PubChem CID 13632
IUPAC navn azonan-2-one
SMIL C1CCCC(=O)NCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Octanolactam
Smeltepunkt 72°C to 75°C
Mængde 5 g
Beilstein 109775
Opløselighedsinformation Soluble in methanol (almost transparency).
Formel vægt 141.21
Procent renhed 98%