Få mere at vide
8-Nonenal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Nonenal |
| CAS | 39770-04-2 |
| Molekylær formel | C9H16O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 8-Nonen-1-al |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2,9H,1,3-8H2 |
| SMIL | C=CCCCCCCC=O |
| IUPAC navn | non-8-enal |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.22 |
| Formel vægt | 140.1201 |