missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
8-Nonadecanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Nonadecanone |
| CAS | 112466-88-3 |
| Molekylær formel | C19H38O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Nonadecan-8-one |
| InChI formel | InChI=1S/C19H38O/c1-3-5-7-9-10-11-12-14-16-18-19(20)17-15-13-8-6-4-2/h3-18H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCC(=O)CCCCCCC |
| IUPAC navn | nonadecan-8-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 282.5 |
| Formel vægt | 282.2923 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?