Få mere at vide
8-Nitroguanosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Nitroguanosine |
| CAS | 337536-53-5 |
| Molekylær formel | C10 H12 N6 O7 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N6O7/c11-9-13-6-3(7(20)14-9)12-10(16(21)22)15(6)8-5(19)4(18)2(1-17)23-8/h2,4-5,8,17-19H,1H2,(H3,11,13,14,20)/t2-,4-,5-,8-/m1/s1 |
| SMIL | NC1=Nc2c(nc([N+](=O)[O-])n2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1 |
| IUPAC navn | 2-amino-9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-8-nitro-1H-purin-6-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 328.24 |
| Formel vægt | 328.0767 |