missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
8-Nitroguanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Nitroguanine |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4N6O3/c6-4-8-2-1(3(12)10-4)7-5(9-2)11(13)14/h(H4,6,7,8,9,10,12) |
| Formel vægt | 196.0345 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?