missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

8-Nitroguanine, TRC

Artikelnummer. 30464878
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30464878 10 mg
30465966 5 mg
30467080 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30464878 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN49601010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 168701-80-2
Molekylær formel C5 H4 N6 O3
Molekylvægt (g/mol) 196.12
IUPAC navn 2-amino-8-nitro-1,7-dihydropurin-6-one
SMIL NC1=Nc2nc([nH]c2C(=O)N1)[N+](=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 8-Nitroguanine
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C5H4N6O3/c6-4-8-2-1(3(12)10-4)7-5(9-2)11(13)14/h(H4,6,7,8,9,10,12)
Formel vægt 196.0345
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.