Få mere at vide
8-Nitro-7-methylaminoquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Nitro-7-methylaminoquinoline |
| CAS | 147293-16-1 |
| Molekylær formel | C10 H9 N3 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9N3O2/c1-11-8-5-4-7-3-2-6-12-9(7)10(8)13(14)15/h2-6,11H,1H3 |
| SMIL | CNc1ccc2cccnc2c1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | N-methyl-8-nitroquinolin-7-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.2 |
| Formel vægt | 203.0695 |