missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
8-[N-(2-Diphenylmethoxyethyl)-N,N-dimethylaminium]-1,3-dimethylxanthine inner salt, Mikromol™
Beskrivelse
8-[N-(2-Diphenylmethoxyethyl)-N,N-dimethylaminium]-1,3-dimethylxanthine inner salt
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-[N-(2-Diphenylmethoxyethyl)-N,N-dimethylaminium]-1,3-dimethylxanthine inner salt |
| CAS | 64487-94-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 8-[N-(2-Diphenylmethoxyethyl)-N,N-dimethylaminium]-1,3-dimethylxanthine inner salt |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C24 H27 N5 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 8-[N-(2-Diphenylmethoxyethyl)-N,N-dimethylaminium]-1,3-dimethylxanthine inner salt |
| InChI formel | InChI=1S/C24H27N5O3/c1-27-21-19(22(30)28(2)24(27)31)25-23(26-21)29(3,4)15-16-32-20(17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18/h5-14,20H,15-16H2,1-4H3 |
| SMIL | CN1C(=O)N(C)c2nc([n-]c2C1=O)[N+](C)(C)CCOC(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC navn | 2-benzhydryloxyethyl-(1,3-dimethyl-2,6-dioxopurin-7-id-8-yl)-dimethylazanium |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?