Få mere at vide
Fisherbrand™ 8 mm Glass Standard Opening Screw Thread Vials (8-425)
Artikelnummer. 16437855 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Ravgul
Markeringssted:
Ja
Uddannet:
Ja
Artikelnummer. 16437855
Fisherbrand™ 8 mm screw thread vials feature superior glass design and available with a write-on patch and graduations for convenient sample identification.
  • Available with write-on patch with graduation for convenient sample identification
  • Superior quality clear (Type 1, Class A) or 51A amber (Type 1 Class B) glass
  • Recommended for the following instruments:
    • Beckman
    • CTC
    • Gilson
    • Knauer
    • Shimadzu
    • Spark Holland
    • Varian
    • VWR (Merck)/Hitachi
Tekniske data
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Glass
Volumen (metrisk) 1.5 mL
Uddannet Ja
Gradueringer 0.5, 1.0 and 1.5 mL
nr. pr. pakke 100
Størrelse (metrisk) åbning 8 mm
Volumen (metrisk) rest < 170 μL
Grundstil Flat Bottom
Produktlinje Fisherbrand
Volumen (metrisk) i alt 2 mL
Lukketype Screw Cap
Højde (metrisk) 32 mm
Type Screw Thread Autosampler Vial
Lukkestørrelse 8 mm
Markeringssted Ja
Volumen (metrisk) Brugbar 1.5 mL