missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
8-Methylxanthine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Methylxanthine |
| CAS | 17338-96-4 |
| Molekylær formel | C6H6N4O2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N4O2/c1-2-7-3-4(8-2)9-6(12)10-5(3)11/h1H3,(H3,7,8,9,10,11,12) |
| SMIL | CC1=NC2=C(N1)C(=O)NC(=O)N2 |
| IUPAC navn | 8-methyl-3,7-dihydropurine-2,6-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.14 |
| Formel vægt | 166.0491 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?