Få mere at vide
8-methylquinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10752491 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10752491 25 g Glasflaske 25g
10037832 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10752491 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 303620250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 611-32-5 | C10H9N | 143.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 611-32-5
Molekylær formel C10H9N
Molekylvægt (g/mol) 143.19
MDL nummer MFCD00006810
InChI nøgle JRLTTZUODKEYDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 8-methyl, 8-methyl-quinoline, ccris 408, 8-methyl, o-toluquinoline, 8-metyl quinoline, 8-methyl quinoline, pubchem5806, acmc-209mpf, dsstox_cid_888
PubChem CID 11910
ChEBI CHEBI:48984
IUPAC navn 8-methylquinolin
SMIL CC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Methylquinoline
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -80°C
Farve Gul
Tæthed 1.0500g/mL
Kogepunkt 245°C to 248°C
Flammepunkt 104°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.6140 to 1.6160 (20°C, 589nm)
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.05
Formel vægt 143.19
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske