Få mere at vide
8-methylquinolin, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372086
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372086 25 g 25g
11362086 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372086 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03288.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 611-32-5 | C10H9N | 143.19 g/mol
8-Methylquinolin er blevet brugt til fremstilling af osmiumchloridophosphinkomplekser som quinolincarbentautomerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
8-Methylquinolin er blevet brugt til fremstilling af osmiumchloridophosphinkomplekser som quinolincarbentautomerer.
Opløselighed Opløseligt i vand 0,1-0,5 g
/100 ml ved 17 C.°
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 611-32-5
Molekylær formel C10H9N
Molekylvægt (g/mol) 143.19
MDL nummer MFCD00006810
InChI nøgle JRLTTZUODKEYDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 8-methyl, 8-methyl-quinoline, ccris 408, 8-methyl, o-toluquinoline, 8-metyl quinoline, 8-methyl quinoline, pubchem5806, acmc-209mpf, dsstox_cid_888
PubChem CID 11910
ChEBI CHEBI:48984
IUPAC navn 8-methylquinolin
SMIL CC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Methylquinoline
Smeltepunkt -80°C
Tæthed 1.074
Kogepunkt 134°C to 136°C (25 mmHg)
Flammepunkt 105°C (221°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.615
Mængde 25 g
Beilstein 111340
Opløselighedsinformation Soluble in water 0.1-0.5g/100 mL at 17°C.
Formel vægt 143.19
Procent renhed ≥97%