Få mere at vide
8-Methylnonanal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Methylnonanal |
| CAS | 3085-26-5 |
| Molekylær formel | C10H20O |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O/c1-10(2)8-6-4-3-5-7-9-11/h9-10H,3-8H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)CCCCCCC=O |
| IUPAC navn | 8-methylnonanal |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.27 |
| Formel vægt | 156.1514 |