Få mere at vide
8-Methylvareniclindihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30455108
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30455108 1 g
30450414 500 mg
30454547 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30455108 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3101701G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Methyl Varenicline Dihydrochloride
Molekylær formel C14H15N3 • 2HCl
Mængde 1 g
Synonym 8-Methyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-6,10-methanoazepino[4,5-g]quinoxaline Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C14H15N3.2ClH/c1-17-7-9-4-10(8-17)12-6-14-13(5-11(9)12)15-2-3-16-14;;/h2-3,5-6,9-10H,4,7-8H2,1H3;2*1H
SMIL CN1CC2CC(C3=CC4=NC=CN=C4C=C23)C1.Cl.Cl
IUPAC navn 8-methyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-6,10-methanoazepino[4,5-g]quinoxalin dihydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 298.21
Formel vægt 297.08