Få mere at vide
8-Methylvareniclindihydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Methyl Varenicline Dihydrochloride |
| Molekylær formel | C14H15N3 • 2HCl |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 8-Methyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-6,10-methanoazepino[4,5-g]quinoxaline Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15N3.2ClH/c1-17-7-9-4-10(8-17)12-6-14-13(5-11(9)12)15-2-3-16-14;;/h2-3,5-6,9-10H,4,7-8H2,1H3;2*1H |
| SMIL | CN1CC2CC(C3=CC4=NC=CN=C4C=C23)C1.Cl.Cl |
| IUPAC navn | 8-methyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-6,10-methanoazepino[4,5-g]quinoxalin dihydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 298.21 |
| Formel vægt | 297.08 |