missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
8-Methyl Etodolac, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Methyl Etodolac |
| CAS | 41340-19-6 |
| Molekylær formel | C16 H19 N O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-[(1RS)-1-Ethyl-8-methyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid, Etodolac Imp. B (EP), 8-Methyl Etodolac |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19NO3/c1-3-16(9-13(18)19)15-12(7-8-20-16)11-6-4-5-10(2)14(11)17-15/h4-6,17H,3,7-9H2,1-2H3,(H,18,19) |
| SMIL | CCC1(CC(=O)O)OCCc2c1[nH]c3c(C)cccc23 |
| IUPAC navn | 2-(1-ethyl-8-methyl-4,9-dihydro-3H-pyrano[3,4-b]indol-1-yl)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 273.33 |
| Formel vægt | 273.1365 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?