Få mere at vide
8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-onoximhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10425302
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10425302 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10425302 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB10716DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one oxime hydrochloride
CAS 212079-30-6
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C8H15ClN2O
MDL nummer MFCD01073570
Mængde 1 g
Synonym 8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one oxime hydrochloride, n-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ylidene hydroxylamine hydrochloride, 8-methyl-8-azabicyclo3.2.1octan-3-one oxime hydrochloride, n-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ylidene hydroxylamine-hydrogen chloride 1/1, n-3e-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ylidene hydroxylamine hydrochloride
InChI nøgle XEGNNKBCZMXBOA-UHFFFAOYNA-N
SMIL Cl.CN1C2CCC1CC(C2)=NO
IUPAC navn N-(8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yliden)hydroxylamin;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 190.67
PubChem CID 2737441
Formel vægt 190.67
Procent renhed 97%