Få mere at vide
8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amin-dihydrochlorid, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10314272
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10314272 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10374362 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10314272 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB14320DA
Kemiske identifikatorer
CAS 646477-45-4
Molekylær formel C8H18Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 213.146
MDL nummer MFCD07366481
InChI nøgle KVYQKWPZQKGICY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-amine dihydrochloride, 8-methyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 octan-3-amine dihydrochloride, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-amine, 8-methyl-, dihydrochloride, 3-alpha-aminotropane dihydrochloride, 8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 oct-3-ylamine dihydrochloride, 3-amino-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octane dihydrochloride, 8-methyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 octan-3-aminedihydrochloride
PubChem CID 2775928
IUPAC navn 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amin;dihydrochlorid
SMIL CN1C2CCC1CC(C2)N.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine dihydrochloride
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 213.15
Procent renhed 90%