Få mere at vide
8-Methyl-1-nonyl Alcohol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-methylnonan-1-ol |
| CAS | 55505-26-5 |
| Molekylær formel | C10 H22 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-Nonanol, 8-methyl- (6 CI, 9 CI, ACI), 8-Methyl-1-nonanol (ACI), 8-Methylnonanol |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H22O/c1-10(2)8-6-4-3-5-7-9-11/h10-11 H,3-9H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)CCCCCCCO |
| IUPAC navn | 8-methylnonan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.2811 |
| Formel vægt | 158.1671 g/mol |
| Vis mere |