Få mere at vide
8-methoxyjulolidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417017
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15417017 10 g 10g
15407017 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15417017 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34100.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 63468-83-7 | C13H17NO | 203.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63468-83-7
Molekylær formel C13H17NO
Molekylvægt (g/mol) 203.29
MDL nummer MFCD00037096
InChI nøgle ZSKPEBROOQBZNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-methoxyjulolidine, 8-methoxy-1,2,3,5,6,7-hexahydropyrido 3,2,1-ij quinoline, enamine_005788, 8-methoxy-1-azatricyclo 7.3.1.0?, 1 3 trideca-5,7,9 13-triene
PubChem CID 2829840
IUPAC navn 6-methoxy-1-azatricyclo[7.3.1.05,13]trideca-5,7,9(13)-trien
SMIL COC1=C2CCCN3CCCC(C=C1)=C23
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Methoxyjulolidine
Mængde 10 g
Formel vægt 203.28
Procent renhed 95%