Få mere at vide
8-Methoxycoumarin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Methoxycoumarin |
| CAS | 2445-81-0 |
| Molekylær formel | C10H8O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 8-Methoxy-2H-1-benzopyran-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O3/c1-12-8-4-2-3-7-5-6-9(11)13-10(7)8/h2-6H,1H3 |
| SMIL | O=C1C=CC2=CC=CC(OC)=C2O1 |
| IUPAC navn | 8-methoxychromen-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.17 |
| Formel vægt | 176.0473 |