Få mere at vide
8-Methoxycarbonyloctanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Methoxycarbonyloctanoic Acid |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O4/c1-14-10(13)8-6-4-2-3-5-7-9(11)12/h2-8H2,1H3,(H,11,12) |
| Formel vægt | 202.1205 |