missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
8-Methoxy Psoralen-13CD3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Methoxy Psoralen-13CD3 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8O4/c1-14-12-10-8(4-5-15-10)6-7-2-3-9(13)16-11(7)12/h2-6H,1H3 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?