Få mere at vide
8-Methoxy-d3 Psoralen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Methoxy-d3 Psoralen |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8O4/c1-14-12-10-8(4-5-15-10)6-7-2-3-9(13)16-11(7)12/h2-6H,1H3/i1D3 |
| Formel vægt | 219.0611 |