missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

8-Methoxy-3-methylquinoline, TRC

Artikelnummer. 30479212
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30479212 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30479212 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM323365250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 8-Methoxy-3-methylquinoline
CAS 112955-06-3
Molekylær formel C40 H48 O9 S
Mængde 250 mg
Synonym 3-Methyl-8-methoxyquinoline
InChI formel InChI=1S/C40H48O9S/c1-6-50-40-39(48-26-31-13-21-35(44-5)22-14-31)38(47-25-30-11-19-34(43-4)20-12-30)37(46-24-29-9-17-33(42-3)18-10-29)36(49-40)27-45-23-28-7-15-32(41-2)16-8-28/h7-22,36-40H,6,23-27H2,1-5H3/t36?,37-,38?,39?,40-/m0/s1
SMIL CCS[C@@H]1OC(COCc2ccc(OC)cc2)[C@H](OCc3ccc(OC)cc3)C(OCc4ccc(OC)cc4)C1OCc5ccc(OC)cc5
IUPAC navn (2S,5S)-2-ethylsulfanyl-3,4,5-tris[(4-methoxyphenyl)methoxy]-6-[(4-methoxyphenyl)methoxymethyl]oxane
Molekylvægt (g/mol) 704.869
Formel vægt 704.302
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.