missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

8-Methoxy-1,3-dimethyl-12-thioxopyrido[1',2':3,4]imidazo[1,2-a]benzimidazol-2(12H)-one, Mikromol™

Artikelnummer. 17951546
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17951546 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17951546 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0095.01

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

8-Methoxy-1,3-dimethyl-12-thioxopyrido[1',2':3,4]imidazo[1,2-a]benzimidazol-2(12H)-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 8-Methoxy-1,3-dimethyl-12-thioxopyrido[1',2':3,4]imidazo[1,2-a]-benzimidazol-2(12H)-one
CAS 125656-82-8
Analyt- eller komponentnavne 8-Methoxy-1,3-dimethyl-12-thioxopyrido[1',2':3,4]imidazo[1,2-a]-benzimidazol-2(12H)-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H13 N3 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Omeprazole Imp. F (EP), Omeprazole USP Related Compound F and G Mixture, Omeprazole USP RC F and G Mixture, 8-Methoxy-1,3-dimethyl-12-thioxopyrido[1',2':3,4]imidazo[1,2-a]benzimidazol-2(12H)-one, Omeprazole Related Compound F, Esomeprazole Sodium Impurity F, Omeprazole Impurity F, Esomeprazole Impurity F
InChI formel InChI=1S/C16H13N3O2S/c1-8-7-18-13(9(2)14(8)20)15(22)19-12-5-4-10(21-3)6-11(12)17-16(18)19/h4-7H,1-3H3
SMIL COc1ccc2c(c1)nc3N4C=C(C)C(=O)C(=C4C(=S)n23)C
IUPAC navn 8-Methoxy-1,3-dimethyl-12-thioxopyrido[1',2':3,4]imidazo[1,2-a]benzimidazol-2(12H)-one
Molekylvægt (g/mol) 311.36
Mængde 50 mg
Formel vægt 311.0728 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.