Få mere at vide
8-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid, 98%
Artikelnummer. 11373217
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11373217 250 mg 250mg
11363217 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11373217 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13751.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 32178-63-5 | C12H14O3 | 206.241 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32178-63-5
Molekylær formel C12H14O3
Molekylvægt (g/mol) 206.241
MDL nummer MFCD01075657
InChI nøgle VOAFGTBETRJDPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphtalene-2-carboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-8-methoxynaphthalene-2-carboxylic acid, 8-methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene-2-carboxylic acid, 8-methoxy-1,2,3,4-tetrahydrophtalene-2-carboxylic acid, 2-naphthalenecarboxylicacid, 1,2,3,4-tetrahydro-8-methoxy
PubChem CID 3624709
IUPAC navn 8-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-carboxylsyre
SMIL COC1=CC=CC2=C1CC(CC2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 141°C to 143°C
Mængde 250 mg
Beilstein 2269890
Formel vægt 206.24
Procent renhed 98%