Få mere at vide
8-Isopropyl Etodolac, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(1RS)-1-Ethyl-8-(1-methylethyl)-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (8-Isopropyl Etodolac) |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23NO3/c1-4-18(10-15(20)21)17-14(8-9-22-18)13-7-5-6-12(11(2)3)16(13)19-17/h5-7,11,19H,4,8-10H2,1-3H3,(H,20,21) |
| Formel vægt | 301.1678 |