Få mere at vide
8-Hydroxywarfarin, Mikromol™
Artikelnummer. 17972466
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17972466 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17972466 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0732.040025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
8-Hydroxywarfarin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Hydroxy Warfarin
CAS 17834-04-7
Analyt- eller komponentnavne 8-Hydroxy Warfarin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H16 O5
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one, 4,8-dihydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-, Coumarin, 3-(α-acetonylbenzyl)-4,8-dihydroxy- (8CI), 8-Hydroxywarfarin
InChI formel InChI=1S/C19H16O5/c1-11(20)10-14(12-6-3-2-4-7-12)16-17(22)13-8-5-9-15(21)18(13)24-19(16)23/h2-9,14,21-22H,10H2,1H3
SMIL CC(=O)CC(C1=C(O)c2cccc(O)c2OC1=O)c3ccccc3
IUPAC navn 4,8-dihydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)chromen-2-one
Molekylvægt (g/mol) 324.33
Mængde 25 mg
Formel vægt 324.0998 g/mol