Få mere at vide
8-Hydroxyquinoline (White to Light-Buff Needles or Powder), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10113243
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10113243 100 g Glass Bottle 100g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10113243 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP436100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
8-Hydroxyquinoline is used to stabilize phenol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Alpha vektor Hydroxyquinoline
Kemisk navn eller materiale 8-Hydroxyquinoline
CAS 148-24-3
Smeltepunkt 72°C
Farve White Beige Yellow
Kogepunkt 267°C
Antændelsesrest 0.05% max.
Analyseprocentområde ≥99.0 %
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C9H7NO
MDL nummer MFCD00006807
Mængde 100 g
Merck Index 15, 4881
Synonym 8-hydroxyquinoline, 8-quinolinol, oxyquinoline, oxine, quinophenol, 8-quinol, 8-oxyquinoline, phenopyridine, oxychinolin, bioquin
Opløselighedsinformation 0.05% max. Insoluble in Alcohol
InChI nøgle MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
IUPAC navn quinolin-8-ol
Molekylvægt (g/mol) 145.16
PubChem CID 1923
ChEBI CHEBI:48981
Formel vægt 145.16
Damptryk 4.7hPa at 100°C
Procent renhed ≥99.0%
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 8-Hydroxyquinoline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.