Få mere at vide
8-Hydroxyquinolin, TRC
Artikelnummer. 30137751
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137751 10 g
17999939 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137751 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH95326510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel C9 H7 N O
Molekylvægt (g/mol) 145.16
Synonym 8-Quinolinol, 1-Azanaphthalene-8-ol, 8-Hydroxychinolin, 8-Hydroxyquinoline, 8-OQ, 8-Oxyquinoline, 8-Quinol, AQ+, Albisal, Fennosan H 30, NSC 2039, NSC 285166, NSC 402623, NSC 48037, NSC 54230, NSC 615011, NSC 82404, NSC 82405, NSC 82409, NSC 82410, NSC 82412, Oxin, Oxine, Oxoquinoline, Oxychinolin, Oxyquinoline, Phenopyridine, Quinophenol, Tumex
IUPAC navn Quinolin-8-ol
SMIL Oc1cccc2cccnc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Hydroxyquinoline
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H7NO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6,11H
Formel vægt 145.0528