Få mere at vide
8-Hydroxyquinoline Sulfate Monohydrate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15829970
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
15829970 100 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15829970 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8145280100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 207386-91-2
Smeltepunkt 182°C
MDL nummer MFCD00149610
Mængde 100 g
Synonym 8-Hydroxyquinoline sulfate monohydrate, Quinosol, 8-Hydroxyquinoline sulfate monohydrate
Molekylvægt (g/mol) 388.39 (Anhydrous Basis)