Få mere at vide
8-Hydroxyquinolinsulfatmonohydrat, 98%
Artikelnummer. 10665002 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10665002 100 g Glasflaske 100g
10533121 500 g Glasflaske 500g
10237113 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10665002 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 148451000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 207386-91-2 | 0·5 H2O | 203,2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 207386-91-2
Molekylær formel 0·5 H2O
Molekylvægt (g/mol) 203.2
MDL nummer MFCD00149610
InChI nøgle BNCXJZDIJIVJJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-quinolinol hemisulfate, 8-quinolinol hemisulfate hemihydrate, 8-hydroxyquinoline hemisulfate salt hemihydrate, quinolin-8-ol; sulfuric acid; hydrate, quinolin-8-ol sulfate hydrate 2:1:1, 8-hydroxyquinoline sulfate, 8-quinolinol sulfate 2:1 monohydrate, 8-quinolinol, sulfate, hydrate 2:1:1, 8-quinolinol hemisulfate salt hemihydrate, pestanal r , analytical standard
Specifications
Kemisk navn eller materiale 8-Hydroxyquinoline sulfate monohydrate
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 182,0 °C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Merck Index 14, 4843
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i vand. Andre opløseligheder: let opløselig i alkohol, uopløselig i æter
Formel vægt 203.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller klumper
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 8-Hydroxyquinoline sulfate monohydrate
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /