Få mere at vide
8-Hydroxyquinoline sulfate monohydrate, 98%
Artikelnummer. 10533121 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10533121
Brand: Thermo Scientific Acros 148455000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 207386-91-2 | 0·5 H2O | 203.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 207386-91-2
Molekylær formel 0·5 H2O
Molekylvægt (g/mol) 203.2
MDL nummer MFCD00149610
InChI nøgle BNCXJZDIJIVJJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-quinolinol hemisulfate, 8-quinolinol hemisulfate hemihydrate, 8-hydroxyquinoline hemisulfate salt hemihydrate, quinolin-8-ol; sulfuric acid; hydrate, quinolin-8-ol sulfate hydrate 2:1:1, 8-hydroxyquinoline sulfate, 8-quinolinol sulfate 2:1 monohydrate, 8-quinolinol, sulfate, hydrate 2:1:1, 8-quinolinol hemisulfate salt hemihydrate, pestanal r , analytical standard
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Hydroxyquinoline sulfate monohydrate
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 182.0°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 500 g
Merck Index 14, 4843
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether
Formel vægt 203.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller klumper
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 8-Hydroxyquinoline sulfate monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /