Få mere at vide
8-Hydroxyquinolinsulfatmonohydrat, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Hydroxyquinoline sulfate monohydrate |
| Smeltepunkt | 176 °C til 179 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 3760550 |
| Formel vægt | 406,42 (388,40 Vandfri) |
| Procent renhed | 99% |