Få mere at vide
8-Hydroxyquinoline sulfate monohydrate, 98%
Artikelnummer. 11357815
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357815 25 g 25g
11367815 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357815 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02743.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 207386-91-2 | C18H18N2O7S | 406.41 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 207386-91-2
Molekylær formel C18H18N2O7S
Molekylvægt (g/mol) 406.41
MDL nummer MFCD00149610
InChI nøgle BNCXJZDIJIVJJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-quinolinol hemisulfate, 8-quinolinol hemisulfate hemihydrate, 8-hydroxyquinoline hemisulfate salt hemihydrate, quinolin-8-ol; sulfuric acid; hydrate, quinolin-8-ol sulfate hydrate 2:1:1, 8-hydroxyquinoline sulfate, 8-quinolinol sulfate 2:1 monohydrate, 8-quinolinol, sulfate, hydrate 2:1:1, 8-quinolinol hemisulfate salt hemihydrate, pestanal r , analytical standard
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Hydroxyquinoline sulfate monohydrate
Smeltepunkt 176°C to 179°C
Mængde 25 g
Beilstein 3760550
Formel vægt 406.42 (388.40 Anhydrous)
Procent renhed 99%