Få mere at vide
8-Hydroxyquinoline, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15880861
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15880861 1 kg
15876630 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15880861 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8202611000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 148-24-3
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 145.16
Tekniske data
Smeltepunkt 72.5°C to 74.0°C
Tæthed 1.034 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 267°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00006807
Mængde 1 kg
Synonym 8-Hydroxyquinoline, Oxine, 8-Quinolinol, 8-Hydroxyquinoline