Få mere at vide
8-Hydroxyquinolin N-oxid, TRC
Artikelnummer. 30399376
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30399376 5 g
1 options
Artikelnummer. 30399376 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9532705G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Hydroxyquinoline N-Oxide
CAS 1127-45-3
Molekylær formel C9 H7 N O2
Mængde 5 g
Synonym 8-Quinolinol, 1-oxide, 8-Hydroxyquinoline 1-oxide, 8-Hydroxyquinoline N-oxide, 8-Quinolinol N-oxide, NSC 21656, o-Hydroxyquinoline N-oxide, 8-Quinolinol 1-oxide
InChI formel InChI=1S/C9H7NO2/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10(12)9(7)8/h1-6,11H
SMIL Oc1cccc2ccc[n+]([O-])c12
IUPAC navn 1-oxidoquinolin-1-ium-8-ol
Molekylvægt (g/mol) 161.16
Formel vægt 161.0477