Få mere at vide
8-Hydroxyquinoline, MedChemExpress
Artikelnummer. 16458556
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16458556 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16458556 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1005
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
MedChemExpress 8-Hydroxyquinoline (8-Hydroxyquinoline) is a monoprotic bidentate chelating agent, exhibits antiseptic, disinfectant, and pesticide properties, functioning as a transcription inhibitor.
8-Hydroxyquinoline (8-Hydroxyquinoline) is a monoprotic bidentate chelating agent, exhibits antiseptic, disinfectant, and pesticide properties, functioning as a transcription inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Hydroxyquinoline
CAS 148-24-3
Farve Tan
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H7NO
Mængde 100 mg
Synonym 8-Quinolinol
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (344.45 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 145.16
Formel vægt 145.16
Procent renhed 99.95%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death