Få mere at vide
8-hydroxyquinolin hemisulfat salthemihydrat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Hydroxyquinoline Hemisulfate Salt Hemihydrate |
| CAS | 207386-91-2 |
| Molekylær formel | 2(C9H7NO) • H2SO4 • H2O |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO.H2O4S.H2O/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;1-5(2,3)4;/h1-6,11H;(H2,1,2,3,4);1H2 |
| SMIL | OC1=CC=CC2=C1N=CC=C2.O=S(O)(O)=O.O |
| IUPAC navn | Quinolin-8-ol sulfathydrat |
| Molekylvægt (g/mol) | 261.26 |
| Formel vægt | 261.03 |