Få mere at vide
8-Hydroxyquinolin, ACS
Description
Et bakteriostatisk og fungistatisk middel. Også et chelateringsmiddel for metaller.8-Hydroxyquinolin bruges som antiseptisk og desinfektionsmiddel. Dens alkoholiske opløsning bruges i flydende bandager. Det bruges til at fremstille tris(8-hydroxyquinolinato)aluminium, som finder anvendelse som en komponent i organiske lysemitterende dioder (OLED'er). Det bruges også som et reagens og som stabilisator af hydrogenperoxid i et raketbrændstofoxidationsmiddel. Det bruges som et chelateringsmiddel og bruges som en bærer for radio-indium til diagnostiske formål. Dets halogenerede derivater bruges som anti-infektionsmidler og orale antiamebika.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | 8-Hydroxyquinoline |
| Smeltepunkt | 72 °C til 76 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Kogepunkt | 267 °C |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 114512 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Merck Index | 14,4843 |
| Opløselighedsinformation | Næsten uopløselig i vand og diethylæter; Meget opløselig i ethanol, acetone, kloroform og benzen; Opløselig i eddikesyre, ethanol, acetone, kloroform, benzen og vandige mineralsyrer; Uopløselig i vand og diethylether. |
| Formel vægt | 145.16 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 8-Hydroxyquinoline
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: 8-Hydroxyquinoline
RUO– Kun brug til forskning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.