Få mere at vide
8-Hydroxyquinolin, ACS-reagens, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10669833 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2.5kg
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10669833 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10639653 25 g Glasflaske 25g
10274730 100 g Glasflaske 100g
10132780 500 g Glasflaske 500g
10297933 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10669833 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 121900025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 148-24-3
Molekylær formel C9H7NO
Molekylvægt (g/mol) 145.16
MDL nummer MFCD00006807
InChI nøgle MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-hydroxyquinoline, 8-quinolinol, oxyquinoline, oxine, quinophenol, 8-quinol, 8-oxyquinoline, phenopyridine, oxychinolin, bioquin
PubChem CID 1923
ChEBI CHEBI:48981
IUPAC navn quinolin-8-ol
SMIL OC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Hydroxyquinoline
Navn note 99%
Smeltepunkt 72.0°C to 74.0°C
Farve Hvid til gul eller beige
Kogepunkt 267.0°C (752.0 mmHg)
Antændelsesrest 0.05% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Mængde 2.5 kg
Beilstein 21, IV, 1135
Merck Index 15, 4881
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone,chloroform and,benzene
Formel vægt 145.16
Grad ACS-reagens
Uopløseligt stof 0.05% max. (in alcohol)
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller eller flager
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 8-Hydroxyquinoline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.