Få mere at vide
8-hydroxyquinolin, 99%
Artikelnummer. 11467746
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11467746 2500 g 2500g
11447746 100 g 100g
11457746 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11467746 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14720.0E
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 148-24-3 | C9H7NO | 145,16 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
8-Hydroxyquinolin bruges som et antiseptisk og desinfektionsmiddel. Dens alkoholiske opløsning bruges i flydende bandager. Det bruges til at fremstille tris(8-hydroxyquinolinato)aluminium, som finder anvendelse som en komponent i organiske lysemitterende dioder (′OLED). Det bruges også som et reagens og som stabilisator af hydrogenperoxid i et raketbrændstofoxidationsmiddel. Det bruges som et chelateringsmiddel og bruges som en bærer for radio-indium til diagnostiske formål. Dets halogenerede derivater bruges som anti-infektionsmidler og orale antiamebika.
Opløselighed
Næsten uopløseligt i vand og diethylether. Meget opløselig i ethanol, acetone, chloroform og benzen. Opløselig i eddikesyre, ethanol, acetone, chloroform, benzen og vandige mineralsyrer. Uopløseligt i vand og diethylether.
Noter
Lysfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 148-24-3
Molekylær formel C9H7NO
Molekylvægt (g/mol) 145.16
MDL nummer MFCD00006807
InChI nøgle MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-hydroxyquinoline, 8-quinolinol, oxyquinoline, oxine, quinophenol, 8-quinol, 8-oxyquinoline, phenopyridine, oxychinolin, bioquin
PubChem CID 1923
ChEBI CHEBI:48981
IUPAC navn quinolin-8-ol
SMIL OC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Hydroxyquinoline
Smeltepunkt 71 °C til 77 °C
Kogepunkt 267 °C
Mængde 2500 g
Beilstein 114512
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,4843
Opløselighedsinformation Næsten uopløselig i vand og diethylæter; Meget opløselig i ethanol, acetone, kloroform og benzen; Opløselig i eddikesyre, ethanol, acetone, kloroform, benzen og vandige mineralsyrer; Uopløselig i vand og diethylether.
Formel vægt 145.16
Procent renhed 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 8-Hydroxyquinoline
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 8-Hydroxyquinoline