Få mere at vide
8-Hydroxyquinoline, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10570531 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Glass Jar
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10570531 100 g Glass Jar 100g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10570531 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. H/2500/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
CAS 148-24-3
Smeltepunkt 72°C
Kogepunkt 267°C
Emballage Glass Jar
Molekylær formel C9H7NO
MDL nummer MFCD00006807
Mængde 100 g
Synonym 8-hydroxyquinoline, 8-quinolinol, oxyquinoline, oxine, quinophenol, 8-quinol, 8-oxyquinoline, phenopyridine, oxychinolin, bioquin
InChI nøgle MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
IUPAC navn quinolin-8-ol
Molekylvægt (g/mol) 145.16
PubChem CID 1923
ChEBI CHEBI:48981
Formel vægt 145.16g/mol
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 8-Hydroxyquinoline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.