Få mere at vide
8-Hydroxyquinolin-7-carboxylsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Hydroxyquinoline-7-carboxylic Acid |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7NO3/c12-9-7(10(13)14)4-3-6-2-1-5-11-8(6)9/h1-5,12H,(H,13,14) |
| Formel vægt | 189.0426 |