Få mere at vide
8-Hydroxyquinoline-5-sulfonic Acid Monohydrate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15879920
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
15879920 100 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15879920 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8144360100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 283158-18-9
Smeltepunkt 322°C
MDL nummer MFCD00149482
Mængde 100 g
Synonym 8-Hydroxyquinoline-5-sulfonic acid monohydrate, 8-Hydroxyquinoline-5-sulfonic acid monohydrate
Molekylvægt (g/mol) 243.24