Få mere at vide
8-Hydroxyquinolin-5-sulfonsyre monohydrat, 98%
Artikelnummer. 10735761 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10735761 500 g Plastflaske 500g
10725761 5 g Glasflaske 5g
10336950 100 g Plastflaske 100g
11936491 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10735761 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 121925000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 283158-18-9 | C9H7NO4S·H2O | 243,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 283158-18-9
InChI nøgle WUXYGIQVWKDVTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-hydroxyquinoline-5-sulfonic acid hydrate, 8-hydroxy-5-quinolinesulfonic acid monohydrate, 8-hydroxyquinoline-5-sulfonic acid monohydrate, unii-n85kc14z44, 8-hydroxy-5-quinolinesulfonic acid hydrate, 5-quinolinesulfonicacid, 8-hydroxy-, hydrate 1:1, 8-hydroxyquinoline-5-sulfonic acid, hydrate, acmc-209pxa, dsstox_cid_24317, dsstox_rid_80150
PubChem CID 2723649
IUPAC navn 8-hydroxyquinolin-5-sulfonsyre;hydrat
SMIL C1=CC2=C(C=CC(=C2N=C1)O)S(=O)(=O)O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Hydroxyquinoline-5-sulfonic acid monohydrate
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C9H9NO5S
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: frit opløselig. Andre opløseligheder: let opløselige i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler
Molekylvægt (g/mol) 243.233
Formel vægt 243.24
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver