Få mere at vide
8-Hydroxyquinoline-5-sulfonic acid hydrate, 98%
Artikelnummer. 11460481
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
250g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460481 50 g 50g
11470481 250 g 250g
11354629 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460481 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20022.18
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 207386-92-3 | C9H7NO4S | 225.22 g/mol
Det anvendes som et reagens til bestemmelse af spormetaller. Det bruges som pre-1,2 og post-column3 reagens til fluorescensdetektion af metalioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes som et reagens til bestemmelse af spormetaller. Det bruges som pre-1,2 og post-column3 reagens til fluorescensdetektion af metalioner.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler og baser. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 207386-92-3
Molekylær formel C9H7NO4S
Molekylvægt (g/mol) 225.22
MDL nummer MFCD00149482
InChI nøgle LGDFHDKSYGVKDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-hydroxyquinoline-5-sulfonic acid hydrate, 8-hydroxy-5-quinolinesulfonic acid monohydrate, 8-hydroxyquinoline-5-sulfonic acid monohydrate, unii-n85kc14z44, 8-hydroxy-5-quinolinesulfonic acid hydrate, 5-quinolinesulfonicacid, 8-hydroxy-, hydrate 1:1, 8-hydroxyquinoline-5-sulfonic acid, hydrate, acmc-209pxa, dsstox_cid_24317, dsstox_rid_80150
PubChem CID 2723649
IUPAC navn 8-hydroxyquinolin-5-sulfonsyre;hydrat
SMIL OC1=C2N=CC=CC2=C(C=C1)S(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Hydroxyquinoline-5-sulfonic acid hydrate
Smeltepunkt 311°C to 313°C
Mængde 50 g
Beilstein 195247
Merck Index 14,4844
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 225.22 (Anhydrous)
Procent renhed 98%