Få mere at vide
8-Hydroxyquinolin-5-carbaldehyd, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Hydroxyquinoline-5-carbaldehyde |
| CAS | 2598-30-3 |
| Molekylær formel | C10H7NO2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 5-Formyl-8-hydroxyquinoline, 5-Formyl-8-quinolinol, 8-Hydroxyquinoline-5-carbaldehyde, 8-Hydroxyquinoline-5-carboxaldehyde, NSC 122131 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7NO2/c12-6-7-3-4-9(13)10-8(7)2-1-5-11-10/h1-6,13H |
| SMIL | Oc1ccc(C=O)c2cccnc12 |
| IUPAC navn | 8-hydroxyquinolin-5-carbaldehyd |
| Molekylvægt (g/mol) | 173.16 |
| Formel vægt | 173.0477 |